Få mere at vide
KARTELL Schilling Burette
Beskrivelse
- Automatisk plast Schilling buretter (ifølge din 12.700 standarder, klasse B).
- Med trykknap til drop-by-drop levering.
- PE reservoir med stabil PE-LD bund.
- MATERIALE: PE/PMMA
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Polyethylen, Akryl |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Type | Schilling Buret |
| Klasse | Klasse B |
| Certificeringer/compliance | DIN 12700 |