Få mere at vide
KARTELL Schilling Burette
Artikelnummer. 10345862
Skift visning
:
Schilling Burette
Artikelnummer.
10345862 Schilling Burette
1 options
Artikelnummer. 10345862 Leverandør KARTELL Leverandørnr. 0198000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Schilling Burette har en trykknap til drop-by-drop levering for præcise målinger.
  • Automatisk plast Schilling buretter (ifølge din 12.700 standarder, klasse B).
  • Med trykknap til drop-by-drop levering.
  • PE reservoir med stabil PE-LD bund.
  • MATERIALE: PE/PMMA
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polyethylen, Akryl
Gradueringer 0.1 mL
Type Schilling Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance DIN 12700