Få mere at vide
Solveco Schiffs reagens
Artikelnummer. 18002213
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. 18002213
Brand: Solveco BSOT500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Schiffs reagens bruges til at påvise aldehyder og slimstoffer i vævsprøver. Det er en væsentlig komponent i både PAS- og Alcian Blue-PAS-farvningssættene.
BioSchiff-reagens er en farveløs opløsning, der bliver violet (magenta) ved reaktion med aldehyder. Intensiteten af den producerede farve korrelerer med antallet af reaktive glykolstrukturer, der er til stede i vævet. Dette reagens er skabt ved at reducere pararosanilin med svovlsyre. Udbredt i histologiske teknikker er Schiffs reagens en integreret del af PAS (Periodic Acid Schiff) farvningsmetode. I denne proces oxiderer perjodsyre molekyler med glykolgrupper og danner aldehyder, som Schiffs reagens pletter violet. Denne metode er især almindelig ved test af lever- og muskelceller. Derudover kan Schiffs reagens anvendes til DNA-detektion ved anvendelse af Feulgen-teknikken
Tekniske data
Produkttype Reagens
Mængde 500 ml