Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Schaufus-Pottinger NPS og Gridded MF
Artikelnummer. 15982500 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
0,45μ m skiver i porestørrelse
Artikelnummer.
15982500 0,45μ m skiver i porestørrelse
1 options
Artikelnummer. 15982500 Leverandør Sartorius Stedim Biotech™ Leverandørnr. 1409150RDN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00 DKK
    1570.33 DKK / Pakke med 100
    Spare 319.67 DKK
    16% Slukket
På lager
Dehydrerede mediepuder i petriskåle, præsteriliseret, sammen med passende membranfiltre til økonomisk, tidsbesparende mikrobiologisk kvalitetskontrol.
  • Næringspuder med gittermembraner
  • Problemfri opbevaring op til 24 måneder
  • Overholdelse af internationale standarder og referencer
  • Valideringsvejledning tilgængelig
  • Meget alsidig - flere applikationer
  • Økonomisk ved tids- og omkostningsbesparelser
  • Nem håndtering
  • Membraner velegnet til brug med e.motion dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Format 0,45 μm Porestørrelse Skive
Medietype Schaufus-Pottinger
Sterilitet Steril
Målorganismeklasse Gær, Forme
Gitter farve Hvid
Emballagetype Individuelt indpakket MF til brug med dispenser, 10 x 10/pose fade med NP
Porestørrelse 0,45 μm
Mængde 100/Pk.
Diameter (metrisk) 50 mm