Få mere at vide
Thermo Scientific™ Schaedler Anaerobe KV Selektiv Agar med Lyset Hesteblod
Beskrivelse
Dyrk og isoler gramnegative bakterier, især Bacteroides og Prevotella, med meget nærende, klar til brug Thermo Scientific™ Oxoid™ Schaedler Anaerobe KV Selektiv Agar med Lyset Hesteblod. Tilsætningen af kanamycin og vancomycin gør mediet selektivt, mens lyseret hesteblod tilfører yderligere vækstfremmende stoffer.
Brug Schaedler Anaerobe KV selektiv agar med lyseret hesteblod til påvisning og isolering af gramnegative bakterier.
- Selektiv: kanamycin og vancomycin gør mediet selektivt.
- Nærende: lyseret hesteblod giver vækstfremmende faktorer til mediet.
- Klar til brug: bekvemmelighed med forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Vemilion/ Peral kobber |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Mængde | 10/Pk. |