Få mere at vide
SCH900776 (S-isomer), MedChemExpress
Beskrivelse
SCH900776 S-isomer is the S-isomer of SCH900776. SCH900776 is a potent, selective and orally bioavailable inhibitor of checkpoint kinase1 (Chk1) with IC50 of 3 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SCH900776 (S-isomer) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 891494-64-7 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H18BrN7 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | MK-8776 S-isomer |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.78 mM) |
| Vis mere |