Få mere at vide
SCH900776, MedChemExpress
Beskrivelse
SCH900776 (MK-8776) is a potent, selective and orally bioavailable inhibitor of checkpoint kinase1 (Chk1) with an IC50 of 3 nM. SCH900776 shows 50- and 500-fold selectivity over CDK2 and Chk2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SCH900776 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 891494-63-6 |
| Farve | Earth Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H18BrN7 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | MK-8776 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.78 mM) |
| Vis mere |