missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SCH772984, TRC

Artikelnummer. 30422967
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422967 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422967 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS19994010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SCH772984
CAS 942183-80-4
Molekylær formel C33 H33 N9 O2
Mængde 10 mg
Synonym (3R)-1-[2-Oxo-2-[4-[4-(2-pyrimidinyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-N-[3-(4-pyridinyl)-1H-indazol-5-yl]-3-pyrrolidinecarboxamide, (R)-1-(2-Oxo-2-(4-(4-(pyrimidin-2-yl)phenyl)piperazin-1-yl)ethyl)-N-(3-(pyridin-4-yl)-1H-indazol-6-yl)pyrrolidine-3-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C33H33N9O2/c43-30(42-18-16-41(17-19-42)27-5-2-24(3-6-27)32-35-11-1-12-36-32)22-40-15-10-25(21-40)33(44)37-26-4-7-29-28(20-26)31(39-38-29)23-8-13-34-14-9-23/h1-9,11-14,20,25H,10,15-19,21-22H2,(H,37,44)(H,38,39)/t25-/m1/s1
SMIL O=C(CN1CC[C@H](C1)C(=O)Nc2ccc3[nH]nc(c4ccncc4)c3c2)N5CCN(CC5)c6ccc(cc6)c7ncccn7
IUPAC navn (3R)-1-[2-oxo-2-[4-(4-pyrimidin-2-ylphenyl)piperazin-1-yl]ethyl]-N-(3-pyridin-4-yl-1H-indazol-5-yl)pyrrolidine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 587.67
Formel vægt 587.2757
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.