Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals SCH772984, 95%
Artikelnummer. 17140656 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17140656 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17140656 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 468271000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SCH772984
CAS 942183-80-4
Analyseprocentområde 95%
Mængde 100 mg
Molekylær formel C33H33N9O2
Formel vægt 587.68
InChI nøgle HDAJDNHIBCDLQF-UHFFFAOYNA-N
SMIL O=C(CN1CCC(C1)C(=O)NC1=CC=C2NN=C(C2=C1)C1=CC=NC=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1
IUPAC navn 1-(2-oxo-2-{4-[4-(pyrimidin-2-yl)phenyl]piperazin-1-yl}ethyl)-N-[3-(pyridin-4-yl)-1H-indazol-5-yl]pyrrolidine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 587.69