missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SCH00013, MedChemExpress
Beskrivelse
SCH00013 is a cardiotonic agent that primarily acts via an increase in myofibrillar Ca++ sensitivity, have a significant Ca(2+)sensitizing effect at pH 7.2 to 7.4.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SCH00013 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 217963-18-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H20N4O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| SMIL | N#CC1=CC=C(C(O)CN2CC=C(C(CC3)=NNC3=O)CC2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.38 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?