missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SCH 79797 dihydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18086052
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18086052 10 mg
30001269 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18086052 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1592/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent, selective non-peptide PAR1 antagonist

Potent, selective non-peptide PAR1 receptor antagonist (IC50 = 70 nM). Inhibits haTRAP-induced- but not γ-thrombin-, ADP- or collagen-induced human platelet aggregation. Also selectively blocks PAR1 agonist- or thrombin-induced increases in cytosolic Ca2+ in vascular smooth muscle cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1216720-69-2
Molekylær formel C23H27Cl2N5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SCH 79797 dihydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 444.41
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 444.404
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.