Få mere at vide
Sch 58053 Benzyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,4beta,7alpha)-7-(4-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-7-hydroxy-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-azaspiro[3.5]nonan-1-one |
| CAS | 194367-71-0 |
| Molekylær formel | C33H29ClFNO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Sch 58053 Benzyl Ether, (3R,4β,7α)-7-(4-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-7-hydroxy-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-azaspiro[3.5]nonan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C33H29ClFNO3/c34-26-10-8-25(9-11-26)33(38)20-18-32(19-21-33)30(36(31(32)37)28-14-12-27(35)13-15-28)24-6-16-29(17-7-24)39-22-23-4-2-1-3-5-23/h1-17,30,38H,18-22H2/t30-,32?,33?/m1/s1 |
| SMIL | OC1(CCC2(CC1)[C@H](N(C2=O)c3ccc(F)cc3)c4ccc(OCc5ccccc5)cc4)c6ccc(Cl)cc6 |
| IUPAC navn | (1R)-7-(4-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-7-hydroxy-1-(4-phenylmethoxyphenyl)-2-azaspiro[3.5]nonan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 542.04 |
| Formel vægt | 541.182 |