missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SCH 563705, MedChemExpress

Artikelnummer. 16432778
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16432778 10 mg 10mg
16469995 2 mg -
16425517 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16432778 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10011

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SCH 563705 is a potent and orally available CXCR2 and CXCR1 antagonist, with IC50s of 1.3 nM, 7.3 nM and Kis of 1 and 3 nM, respectively.

SCH 563705 is a potent and orally available CXCR2 and CXCR1 antagonist, with IC50s of 1.3 nM, 7.3 nM and Kis of 1 and 3 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SCH 563705
CAS 473728-58-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H27N3O5
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (70.51 mM)
SMIL O=C(C(NC1=CC=CC(C(N(C)C)=O)=C1O)=C2N[C@H](CC)C3=CC(C(C)C)=CO3)C2=O
Molekylvægt (g/mol) 425.48
Formel vægt 425.48
Procent renhed 98.2%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.