Få mere at vide
SCH 546738, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475557
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475557 5 mg 5mg
16470529 1 mg -
16449486 50 mg -
16434246 100 mg -
16432818 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16475557 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10017
MedChemExpress SCH 546738 is a potent, orally active and non-competitive CXCR3 antagonist, the affinity constant (Ki) of SCH 546738 binding to human CXCR3 receptor is determined to be 0.4 nM in multiple experiments.
SCH 546738 is a potent, orally active and non-competitive CXCR3 antagonist, the affinity constant (Ki) of SCH 546738 binding to human CXCR3 receptor is determined to be 0.4 nM in multiple experiments.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale SCH 546738
CAS 906805-42-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H31Cl2N7O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 4.5 mg/mL (9.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(N)C1=NC(Cl)=C(N2CCN(C3CCN(CC4=CC=C(Cl)C=C4)CC3)[C@@H](CC)C2)N=C1N
Molekylvægt (g/mol) 492.44
Formel vægt 492.44
Procent renhed 98.18%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.