Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SCH 39166 hydrobromide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001367
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001367 10 mg
18004112 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001367 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2299/10
High affinity D1-like antagonist
High affinity dopamine D1/D5 receptor antagonist; displays Ki values of 1.2, 2, 980, 5520, 80 and 731 nM for binding to D1, D5, D2, D4, 5-HT and α2a receptors, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1227675-51-5
Molekylær formel C19H21BrClNO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SCH 39166 hydrobromide
Mængde 10 mg
Formel vægt 394.73
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 394.737