Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SCH 39166 hydrobromide
Click to view available options
Mængde:
10 mg
50 mg
Description
High affinity dopamine D1/D5 receptor antagonist; displays Ki values of 1.2, 2, 980, 5520, 80 and 731 nM for binding to D1, D5, D2, D4, 5-HT and α2a receptors, respectively.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | SCH 39166 hydrobromide |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 394.73 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.737 |