missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SCH 336
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18783998
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18783998 10 mg
18720148 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18783998 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5815/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Highly potent and selective CB2 inverse agonist

SCH 336 is a highly potent and selective CB2 receptor inverse agonist (Ki = 1.8 nM, EC50 = 2 nM). Displays 100-fold selectivity for CB2 receptors over CB1. Increases forskolin stimulated cAMP accumulation in CHO cells expressing human CB2 receptors. Inhibits leukocyte migration in a murine model of delayed-type hypersensitivity and inhibits antigen-induced lung eosinophilia in a mouse allergy model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(1S)-1-[4-[[4-Methoxy-2-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]phenyl]sulfonyl]phenyl]ethyl]methanesulfonamide
CAS 447459-51-0
Analyseprocentområde >98%
Mængde 10 mg
Molekylær formel C23H25NO8S3
Formel vægt Observed MW: 539.64
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.