Få mere at vide
SCH 28080, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18065342
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18065342
Brand: Tocris Bioscience 1690/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
H+,K+-ATPase inhibitor
Potent inhibitor of H+,K+-ATPase (IC50 = 20 nM); binds to the K+ recognition site and is competitive with respect to K+. Inhibits gastric acid secretion in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76081-98-6
Molekylær formel C17H15N3O
Molekylvægt (g/mol) 277.33
MDL nummer MFCD00834620
InChI nøgle PYKJFEPAUKAXNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym schering compound 28080, 2-methyl-8-phenylmethoxy imidazo 1,2-a pyridine-3-acetonitrile, chembl47529, 2-methyl-8-phenylmethoxy imidazo-1-2-a pyrine-3-acetonitrile, 2-8-benzyloxy-2-methylimidazo 1,2-a pyridin-3-yl acetonitrile, imidazo 1,2-a pyridine-3-acetonitrile, 2-methyl-8-phenylmethoxy, tocris-1690, 8-benzyloxy-2-methylimidazo 1,2-a pyridin-3-yl acetonitrile, lopac-s-4443
PubChem CID 108137
IUPAC navn 2-[8-(benzyloxy)-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetonitrile
SMIL CC1=C(CC#N)N2C=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SCH 28080
Mængde 10 mg
Formel vægt 277.33
Procent renhed >99%