Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SCH 23390 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18035962
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18035962
Brand: Tocris Bioscience™ 0925/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Standard selective D1-like antagonist; also 5-HT2C agonist and Kir3 channel blocker
Potent dopamine receptor antagonist (Ki values are 0.2 nM and 0.3 nM at D1 and D5 receptor sub-types, respectively). Also an agonist at 5-HT2C receptors in vitro (Ki values are 6.3 - 9.3 nM). Blocks quinpirole-induced Kir3 (GIRK) currents (EC50 = 268 nM) independently of receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125941-87-9
Molekylær formel C17H19Cl2NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SCH 23390 hydrochloride
Mængde 50 mg
Formel vægt 324.24
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 324.245