Få mere at vide
SCH-1473759, MedChemExpress
Beskrivelse
SCH-1473759 is an aurora inhibitor with IC50s of 4 and 13 nM for aurora A and B, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SCH-1473759 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1094069-99-4 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H26N8OS |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| SMIL | CC1=CN2C(C(NC3=CC(CN(C(C)(CO)C)CC)=NS3)=N1)=NC=C2C4=CNN=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.54 |
| Vis mere |