missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SCH-1473759 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490986
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490986 200 mg
16486707 5 mg
16463998 10 mg
16440116 2 mg
16410357 50 mg
16405006 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16490986 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10483

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SCH-1473759 hydrochloride is an aurora inhibitor with IC50s of 4 and 13 nM for aurora A and B, respectively.

SCH-1473759 hydrochloride is an aurora inhibitor with IC50s of 4 and 13 nM for aurora A and B, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SCH-1473759 hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1094067-13-6
Farve Off-White
Mængde 200 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H27ClN8OS
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 70 mg/mL (151.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL [H]Cl.CC1=CN2C(C(NC3=CC(CN(C(C)(CO)C)CC)=NS3)=N1)=NC=C2C4=CNN=C4
Molekylvægt (g/mol) 463.0
Formel vægt 463.0
Procent renhed 98.04%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.