Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ SCamisk kapillærrørskærer
Beskrivelse
- Gratfri skæring af smeltet silicaslange
- Reducerer sandsynligheden for blokeringer
- Ren indgang til injektion på kolonnen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kapillær keramisk rørskærer |
| Mængde | 3/Pk. |
| Til brug med (udstyr) | Fused Silica Tubing |