Få mere at vide
Merck Scepter™ Test perlehætteglas
Beskrivelse
- Scepter™ Testperler kan bruges til at vurdere Scepter™ Celletæller
- Kompatibel med Scepter™ 2,0 og 3,0
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Testkugleamphylse |
| Partikelstørrelse | 11 μm |
| Produktlinje | Scepter |
| Til brug med (applikation) | Celletælling |