Få mere at vide
Merck Scepter™ 3.0 håndholdt automatiseret celletællersæt
Artikelnummer. p-7203533 Shop alle Merck produkter
Cellestørrelse:
5 til 15 μm
8 til 25 μm
Produkttype:
40 μm Sceptre 3.0 celletæller og sensorsæt
60 μm Sceptre 3.0-celletæller og -sensorsæt
Artikelnummer. 17141731
Brand: Merck PHCC340KIT
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Scepter™ 3.0-celletæller leverer hurtige celletællinger, der gemmer op til 999 tællinger, som kan overføres til Excel.
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
  • Erstatter Scepter™ 2.0 og ikke kompatibel med 2.0-sensorer
  • Giver hurtig, bekvem metode til at tælle celler og partikler
  • Kompatibel med både 40 og 60μ M-sensorer.
  • Anvender Coulter-princippet i et miniaturiseret, håndholdt format, der tager mindre end 30 sekunder
  • Forbered en fortynding af cellekulturen af interesse, og brug Scepter™-celletælleren til at aspirere en prøve af denne fortynding
  • Viser:
    • Cellekoncentration
    • Gennemsnitlig cellestørrelse
    • Gennemsnitlig cellevolumen
    • Histogram over størrelses- eller volumenfordeling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 40 μm Sceptre 3.0 celletæller og sensorsæt
Cellestørrelse 5 til 15 μm
Til brug med (applikation) Celletælling
Inkluderer Scepter 3.0-celletæller, testperlehætteglas, Sceptre 3.0-ladestation og pk. med Sceptre 3.0-sensorer