Få mere at vide
Merck Scepter™ 3.0 håndholdt automatiseret celletællersæt
Artikelnummer. 17141731 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Cellestørrelse:
5 til 15 μm
8 til 25 μm
Produkttype:
40 μm Sceptre 3.0 celletæller og sensorsæt
60 μm Sceptre 3.0-celletæller og -sensorsæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cellestørrelse Produkttype
17141731 5 til 15 μm 40 μm Sceptre 3.0 celletæller og sensorsæt
17181731 8 til 25 μm 60 μm Sceptre 3.0-celletæller og -sensorsæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17141731 Leverandør Merck Leverandørnr. PHCC340KIT
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Scepter™ 3.0-celletæller leverer hurtige celletællinger, der gemmer op til 999 tællinger, som kan overføres til Excel.
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
  • Erstatter Scepter™ 2.0 og ikke kompatibel med 2.0-sensorer
  • Giver hurtig, bekvem metode til at tælle celler og partikler
  • Kompatibel med både 40 og 60μ M-sensorer.
  • Anvender Coulter-princippet i et miniaturiseret, håndholdt format, der tager mindre end 30 sekunder
  • Forbered en fortynding af cellekulturen af interesse, og brug Scepter™-celletælleren til at aspirere en prøve af denne fortynding
  • Viser:
    • Cellekoncentration
    • Gennemsnitlig cellestørrelse
    • Gennemsnitlig cellevolumen
    • Histogram over størrelses- eller volumenfordeling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype 40 μm Sceptre 3.0 celletæller og sensorsæt
Cellestørrelse 5 til 15 μm
Til brug med (applikation) Celletælling
Inkluderer Scepter 3.0-celletæller, testperlehætteglas, Sceptre 3.0-ladestation og pk. med Sceptre 3.0-sensorer