Få mere at vide
Merck Scepter™ 3.0 Celletæller 60μ m Sensorer
Artikelnummer. 17171731 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Mængde:
250 pakker
50 pakker
500 pakker
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17171731 500 pakker
17151731 50 pakker
17161731 250 pakker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17171731 Leverandør Merck Leverandørnr. PHCC360500
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
De Scepter™ 3.0-sensoren er konstrueret med en mikrofremstillet, cellefølende zone, der muliggør skelnen efter cellestørrelse og volumen ned til sub-mikron og sub-pL opløsning. Sammen med præcisionsvæskehåndteringskanaler og elektronik Scepter™ sensor giver nøjagtigt cellepopulationsstatistik.
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
  • Giver hurtig, bekvem metode til at tælle celler og partikler
  • Kompatibel med både 40 og 60μ M sensorer
  • Anvender Coutler-princippet i et miniaturiseret, håndholdt format, der muliggør hurtig celletælling, der tager mindre end 30 sekunder
  • Forbered en fortynding af cellekulturen af interesse, og brug celletælleren til at aspirere en prøve af denne fortynding ind i sensoren
  • Viser:
    • Cellekoncentration
    • Gennemsnitlig cellestørrelse
    • Gennemsnitlig cellevolumen
    • Histogram over størrelses- eller volumenfordeling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttype Scepter™ 3.0 celletællersensorer, 60μ m
Cellestørrelse 8 til 25 μm
Driftscyklusser 10.000 til 500.000 partikler/ml
Partikelstørrelse 6 til 36μ m
Mængde 500 pakker
Til brug med (applikation) Celletælling
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.