Få mere at vide
Merck Scepter™ 3.0 Celletæller 40μ m Sensorer
Artikelnummer. 17121731 Shop alle Merck produkter
Mængde:
250 Pk.
50 Pk.
500 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 17121731
Brand: Merck PHCC340250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Scepter™ 3.0-sensoren er konstrueret med en mikrofremstillet, cellefølende zone, der muliggør skelnen efter cellestørrelse og volumen ned til sub-mikron og sub-pL opløsning. Sammen med præcisionsvæskehåndteringskanaler og elektronik Scepter™ sensor giver nøjagtigt cellepopulationsstatistik.
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
  • Giver hurtig, bekvem metode til at tælle celler og partikler
  • Kompatibel med både 40 og 60μ M sensorer
  • Ansætter Coulter Princip i et miniaturiseret, håndholdt format, der muliggør hurtig celletælling, der tager mindre end 30 sekunder
  • Forbered en fortynding af cellekulturen af interesse, og brug celletælleren til at aspirere en prøve af denne fortynding ind i sensoren
  • Viser:
    • Cellekoncentration
    • Gennemsnitlig cellestørrelse
    • Gennemsnitlig cellevolumen
    • Histogram over størrelses- eller volumenfordeling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Scepter™ 3.0 Celletællersensorer
Cellestørrelse 5 til 15 μm
Driftscyklusser 50.000 til 1.500.000 partikler/ml
Partikelstørrelse 4 til 18μ m
Mængde 250 Pk.
Til brug med (applikation) Celletælling