Få mere at vide
Merck Scepter™ 3.0 Celletæller 40μ m Sensorer
Artikelnummer. 17111731 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Mængde:
250 pakker
50 pakker
500 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17111731 50 pakker Pakke med 50
17121731 250 pakker -
17131731 500 pakker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17111731 Leverandør Merck Leverandørnr. PHCC340050
Forventet forsendelse: 23-09-2026
De Scepter™ 3.0-sensoren er konstrueret med en mikrofremstillet, cellefølende zone, der muliggør skelnen efter cellestørrelse og volumen ned til sub-mikron og sub-pL opløsning. Sammen med præcisionsvæskehåndteringskanaler og elektronik Scepter™ sensor giver nøjagtigt cellepopulationsstatistik.
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
  • Giver hurtig, bekvem metode til at tælle celler og partikler
  • Kompatibel med både 40 og 60μ M sensorer
  • Ansætter Coulter Princip i et miniaturiseret, håndholdt format, der muliggør hurtig celletælling, der tager mindre end 30 sekunder
  • Forbered en fortynding af cellekulturen af interesse, og brug celletælleren til at aspirere en prøve af denne fortynding ind i sensoren
  • Viser:
    • Cellekoncentration
    • Gennemsnitlig cellestørrelse
    • Gennemsnitlig cellevolumen
    • Histogram over størrelses- eller volumenfordeling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Scepter™ 3.0 Celletællersensorer
Cellestørrelse 5 til 15 μm
Driftscyklusser 50.000 til 1.500.000 partikler/ml
Partikelstørrelse 4 til 18μ m
Mængde 50 pakker
Til brug med (applikation) Celletælling