Få mere at vide
SCAT™ SCAT HPLC Starter Kits - Supply, V2.0, til PFAS Analytic
Shop alle SCAT Europe produkter
Beskrivelse
Når en sikkerhedshætte siges at være egnet til PFAS (Poly- og Perflouroalkyl Substances) analyse, betyder det, at hætten er designet til brug i test, der har til formål at påvise tilstedeværelsen af fluor i et stof. I denne sammenhæng ville det give mening, at hætten ikke indeholder fluor, da tilstedeværelsen af PFAS (-> i dette tilfælde kan PTFE) i hætten potentielt forstyrre analysens nøjagtighed. Derfor, SCAT tilbyder sikkerhedshætter med en polypropylen (PP) kerne, som er fri for PFAS for at sikre nøjagtigheden af PFAS-test uden indblanding fra hættematerialet. Den samme historie er, med beslagene: Normalt er de lavet af PFA (som indeholder fluor), for denne specielle hætte er de lavet af PP, hvilket betyder uden PFAS. Dette er især vigtigt for laboratorier og industrier, der er involveret i PFAS-analyse, hvor præcision og fravær af kontaminering er afgørende.
- HPLC Starter Kit I indeholder 3 x Safety Cap I, GL 45, PFAS-Analytic, 1 x Safety Cap II, GL 45, PFAS-Analytic, 4 x luftventil, PFAS-Analytic, 4 x skiftindikator, 5 x PP-fitting 1,6 mm OD, 5 x 3 mm PP-pasning. OD, 1 x PP blindprop, 4 x mærkningsfelt
- HPLC Starter Kit II inkluderer 4 x sikkerhedshætte II, GL 45, PFAS-Analytic, 4 x luftventil, PFAS-Analytic, 4 x skiftindikator, 8 x PP-fitting 1,6 mm OD, 8 x PP-fitting 2,3 mm OD, 8 x PP-fitting, blind fitting 3,2 mm x PPOD
- HPLC Starter Kit III indeholder 4 x sikkerhedshætte III, GL 45, PFAS-Analytisk, 4 x luftventil, PFAS-Analytisk, 4 x skiftindikator, 12 x PP-fitting 1,6 mm OD, 12 x PP-fitting 2,3 mm OD, 12 x PP-fitting OD 3, 4 x PP-fitting OD 3, 4 x PP-fitting OD 3, 4 x PP-fitting.
- HPLC Starter Kit IV inkluderer 4 x sikkerhedshætte IV, GL 45, PFAS-Analytisk, 4 x luftventil, PFAS-Analytisk, 4 x skiftindikator, 16 x PP-fitting 1,6 mm OD, 16 x PP-fitting 2,3 mm OD, 16 x PP-fitting OD 3, x 2 mm felt-fitting PP 3, x 2 mm feltfitting.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | HPLC systemer |
| Inkluderer | HPLC Starter Kit I: 3 x Safety Cap I, GL 45, PFAS-Analytisk, 1 x Safety Cap II, GL 45, PFAS-Analytic, 4 x luftventil, PFAS-Analytic, 4 x skiftindikator, 5 x PP-fitting 1,6 mm OD, 5 x PP-fitting 2,5 x 2 mm OD, 3 x PP-fitting 2,5 x 2 mm OD PP blindprop, 4 x mærkningsfelt |
| Materiale | Polypropylene |
| Trådstørrelse | GL45 |
| Membran materiale | Silikone |
| Type | Sikkerhedshætte |
| Mængde | 4 sikkerhedshætter / sæt |