Få mere at vide
Novus Biologicals™ SCART1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18593394 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
18593394 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18593394 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00619207T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål SCART1
Synonym scavenger receptor protein family member
Gen symbol LOC619207