Få mere at vide
Buerkle™ Skrabere til fødevarer
Artikelnummer. p-7230558 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
205 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10260512
Brand: Buerkle™ 83004011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skrabere med let at rengøre, glat og porefri overflade ideelle til fødevaresektoren.
  • Til fødevarer (FDA og EU Nr. 10/2011)
  • Polypropylen har en høj modstandsdygtighed over for kemikalier og temperaturer
  • Kan også bruges til kogning af produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Madskraber
Håndtag Type Fast
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance FDA og (EU) Nr. 10/2011
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Længde (metrisk) 205 mm
Materiale Polypropylen
Stil Et stykke
Bredde (metrisk) 75 mm