Få mere at vide
Buerkle™ Skrabere til fødevarer
Artikelnummer. 10440401 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
205 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10440401 250 mm Hver
10260512 205 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10440401 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 83004010
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skrabere med let at rengøre, glat og porefri overflade ideelle til fødevaresektoren.
  • Til fødevarer (FDA og EU Nr. 10/2011)
  • Polypropylen har en høj modstandsdygtighed over for kemikalier og temperaturer
  • Kan også bruges til kogning af produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skraber
Håndtag Type Fast
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance FDA og (EU) Nr. 10/2011
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Længde (metrisk) 250 mm
Materiale Polypropylen
Stil Et stykke
Bredde (metrisk) 110 mm