Få mere at vide
Dostmann Electronic™ SCANTEMP™ ST490 model infrarødt termometer
Artikelnummer. 10680744
Temperaturområde (metrisk):
-60 °C til +1000 °C
Artikelnummer. 10680744
Brand: Dostmann Electronic™ 50200490
Kun null tilbage
Tekniske data
Model- SCANTEMP ST490
Opløsning 1000 °C
Produkttype Infrarødt termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 1000 °C
Min. Temperatur (metrisk) -60 °C
Temperaturområde (metrisk) -60 °C til +1000 °C
Nøjagtighed ±2 %
Mange tak! Su comentario ha sido enviado