Få mere at vide
Scandium Std - Sc @ 5000 μg/g i 75 cSt olie
Artikelnummer. 30314911
Skift visning
Mængde:
200 g
400 g
Pakningsstørrelse:
200g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30314911 400 g -
30323884 200 g 200g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30314911 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOSC5000400G
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium
CAS 7440-20-2
Analyt- eller komponentnavne Scandium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Sc
Koncentration 5000 μg/g
Synonym Sc
InChI formel InChI=1 S/Sc
Løsningstype Single Solution
SMIL [Sc]
Element Sc
IUPAC navn scandium
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt Oil
Industry Type Industrial QC
Molekylvægt (g/mol) 44.96
Mængde 400 g
Formel vægt 44.956