Få mere at vide
Scandium Std - Sc @ 5000 μg/g i 75 cSt olie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scandium |
| CAS | 7440-20-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Scandium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Sc |
| Koncentration | 5000 μg/g |
| Synonym | Sc |
| InChI formel | InChI=1 S/Sc |
| Løsningstype | Single Solution |
| SMIL | [Sc] |
| Vis mere |