Få mere at vide
Scandium Standard: Sc @ 2000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17930876
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
17930876 50 g
1 options
Artikelnummer. 17930876 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOSC200050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Scandium Standard: Sc @ 2000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium
CAS 7440-20-2
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Scandium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Sc
Koncentration 2000 μg/g
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sc
InChI formel InChI=1S/Sc
SMIL [Sc]
IUPAC navn skandium
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 44.96
Mængde 50 g
Formel vægt 44,956 g/mol