Få mere at vide
Scandium Standard: Sc @ 10000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Scandium Standard: Sc @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scandium |
| CAS | 7440-20-2 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Scandium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Sc |
| Koncentration | 10.000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Sc |
| InChI formel | InChI=1S/Sc |
| Vis mere |