Få mere at vide
Scandium Standard: Sc @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Artikelnummer. 30310738
Skift visning
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30310738 250 ml 250ml
30317564 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30310738 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTSCN250
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium
CAS 7440-20-2
Analyt- eller komponentnavne Scandium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Sc
Koncentration 10000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym Sc
InChI formel InChI=1 S/Sc
Løsningstype Single Solution
SMIL [Sc]
Element Sc
IUPAC navn skandium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvægt (g/mol) 44.96
Mængde 250 ml
Formel vægt 44.956