Få mere at vide
Scandiumstandard: Sc @ 1000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17980776
Skift visning
Mængde:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17980776 50 g
17962466 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17980776 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOSC100050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Scandium Standard: Sc @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium
CAS 7440-20-2
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Scandium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Sc
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sc
InChI formel InChI=1S/Sc
SMIL [Sc]
IUPAC navn skandium
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 44.96
Mængde 50 g
Formel vægt 44,956 g/mol
Vis mere Vis mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.