Få mere at vide
Scandium Standard: Sc @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17994086
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17994086 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17994086 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLSCN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Scandium Standard: SC @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium
CAS 7440-20-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Scandium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Sc
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sc
InChI formel InChI=1S/Sc
SMIL [Sc]
IUPAC navn skandium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 44.96
Mængde 100 ml
Formel vægt 44,956 g/mol