Få mere at vide
Scandium Standard i baseolie 75, 1000 g/μg, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15698325 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15698325 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15698325 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ORGSC82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1256.70 DKK
    883.39 DKK / 50g
    Spare 373.31 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Sc1000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-20-2, 64742-65-0
Analysecertifikat Med Analysecertifikat.
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel Sc
MDL nummer MFCD00016323
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
InChI nøgle SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [Sc]
IUPAC navn skandium
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 44.96
PubChem CID 23952
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:33330
Grad Olie/Plasma
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug