Få mere at vide
Scandium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15255996 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. 15255996
Brand: SPEX Certiprep CLSC21BY
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade
CAS 7440-20-2
Molekylær formel Sc
MDL nummer MFCD00016323
InChI nøgle SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Sc]
IUPAC navn scandium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 44.96
PubChem CID 23952
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:33330
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L