Få mere at vide
Scandium opløsning til ICP/MS 10mg/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12977413 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12977413 100 mL Flaske 100ml
12967413 50 mL Flaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12977413 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 651 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 DKK
    610.61 DKK / 100ml
    Spare 6.39 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-20-2
Molekylær formel Sc
Molekylvægt (g/mol) 44.96
MDL nummer MFCD00016323
InChI nøgle SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
IUPAC navn skandium
SMIL [Sc]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium
Emballage Flaske
Koncentration 10 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Mængde 100 mL