Få mere at vide
Scandium opløsning til ICP/MS 100mg/L HNO 3 matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12907303 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12907303 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12907303 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 451 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00 DKK
    510.76 DKK / 100ml
    Spare 126.24 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium
Emballage Flaske
CAS 7440-20-2
Molekylær formel Sc
Koncentration 100 mg/L
MDL nummer MFCD00016323
InChI nøgle SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Sc]
IUPAC navn skandium
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 44.96
PubChem CID 23952
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:33330