Få mere at vide
Scandium stang, 12,7 mm (0,5 tommer) dia, 99,6 % (metalbasis ekskl. Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058935
Mængde:
10 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
10mm
25mm
Artikelnummer. 11375837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043499.HF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket i mylar under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-20-2
Molekylær formel Sc
Molekylvægt (g/mol) 44.96
MDL nummer MFCD00016323
InChI nøgle SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
IUPAC navn skandium
SMIL [Sc]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium rod
Farve Grå
Navn note ≈12.7mm (0.5 in.) dia.
Mængde 10 mm
Lugt Odorless
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0.53g/mm
Form Cast Rod
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Procent renhed 99.6%