Få mere at vide
Scandium, plasma standardopløsning, Specpure™ Sc 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11328667
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328667 100 mL 100ml
11338667 50 mL 50ml
11455070 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035769.AE
 Begrænset vare
På lager
Sc 1000 μg/ml | CAS: 7440-20-2 | Sc | 44,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-20-2
Molekylær formel Sc
Molekylvægt (g/mol) 44.96
MDL nummer MFCD00016323
InChI nøgle SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
IUPAC navn skandium
SMIL [Sc]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium
Navn note Plasmastandardløsning
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
Type Analytical Standard
Mængde 100 mL
Grad Specpure
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5%, Scandium(III) oxide: 0.15%, Water: 94.85%