Få mere at vide
Scandium stykker, destilleret dendritisk, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441617
Skift visning
Mængde:
2 g
Emballage:
Under Argon
Pakningsstørrelse:
2g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15441617 2 g Under Argon 2g
1 options
Artikelnummer. 15441617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039996.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium
Navn note Brikker
CAS 7440-20-2
Udseende Sølvgrå folie
Tæthed 2,989 g/cm3
Mængde 2 g
Lugt Lugtfri
Emballage Under Argon
Analyseprocentområde 99,9% (REO)
Molekylær formel Sc
MDL nummer MFCD00016323
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
InChI nøgle SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Sc]
IUPAC navn skandium
Molekylvægt (g/mol) 44.96
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330