Få mere at vide
Scandium intern standard: Sc @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Scandium intern standard: Sc @ 10 μg/ml i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scandium |
| CAS | 7440-20-2 |
| Metoder | ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Scandium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Sc |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Sc |
| InChI formel | InChI=1S/Sc |
| SMIL | [Sc] |
| Vis mere |