Få mere at vide
Scandium ingot, 99.9% (metals basis excluding Ta), Ta nominal 8-12%
Artikelnummer. p-7051001
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11339387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040229.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-20-2
Molekylær formel Sc
Molekylvægt (g/mol) 44.96
MDL nummer MFCD00016323
InChI nøgle SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
IUPAC navn skandium
SMIL [Sc]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium ingot
Farve Grå
Mængde 1 g
Lugt Odorless
Form Ingot
Assay Procent Noter (metalbasis eksklusive Ta), Ta nominel 8 til 12 %
Procent renhed 99.9%