Få mere at vide
Scandiumingot, 99,9% (metalbasis eksklusive Ta), Ta nominelt 8-12%
Artikelnummer. 11349387
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349387 5 g 5g
11339387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040229.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-20-2
Molekylær formel Sc
Molekylvægt (g/mol) 44.96
MDL nummer MFCD00016323
InChI nøgle SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
IUPAC navn skandium
SMIL [Sc]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium ingot
Farve Grå
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Form Inggot
Assay Procent Noter (metalbasis eksklusive Ta), Ta nominel 8 til 12 %
Procent renhed 99.9%