Få mere at vide
Scandiumingot, 99,9% (metalbasis eksklusive Ta), Ta nominelt 8-12%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Scandium ingot |
| Farve | Grå |
| Mængde | 1 g |
| Lugt | Odorless |
| Form | Ingot |
| Assay Procent Noter | (metalbasis eksklusive Ta), Ta nominel 8 til 12 % |
| Procent renhed | 99.9% |