Få mere at vide
Scandium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Artikelnummer. p-7051147
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 11400291
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040566.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 144026-79-9 | C3F9O9S3Sc | 492.146 g/mol
Scandium(III)trifluormethansulfonat bruges i vid udstrækning som en katalysator i hydrothiolering, selektiv to-elektron reduktion af oxygen med ferrocenderivater og vinylogen Fridel-crafts alkylering af indoler og pyrrol i vand. Det er involveret i Mukaiyama aldol-tilsætningen og katalyserer stereokemisk den radikale polymerisering af acrylater. Det fungerer som en Lewis syrekatalysator og anvendes i syntesen af bullvalon via et stabiliseret svovlylid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144026-79-9
Molekylær formel C3F9O9S3Sc
Molekylvægt (g/mol) 492.146
MDL nummer MFCD00798539
InChI nøgle HZXJVDYQRYYYOR-UHFFFAOYSA-K
Synonym scandium iii trifluoromethanesulfonate, scandium trifluoromethanesulfonate, scandium iii triflate, scandium triflate, sc otf 3, scandium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid scandium iii salt, scandium iii trifluoromethanesulphonate, scandium tris trifluoromethanesulfonate, scandiumtriflate
PubChem CID 2734571
IUPAC navn scandium(3+);trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sc+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Scandium(III) trifluoromethanesulfonate
Fysisk form Pulver
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and acetonitrile.
Formel vægt 492.16
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroscopic
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.